Imprimer
Pipéridine, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.09724.0500EA 367 EUR
1.09724.0500
Pipéridine, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Pipéridine
Formule: C₅H₁₁N
Poids moléculaire: 85,15 g/mol
Point d'ébullition: 107,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005979
Numéro CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8 (3),
Indice Merck: 12,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) miscible in all proportions
Melting Point -10 °C
Molar Mass 85.15 g/mol
Boiling Point 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Explosion Limit 1.5 - 10.3 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C