Imprimer
Acide 5-chloro-2-méthoxybenzoïque
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 5-chloro-o-anisique
MOLE52004574-500GEA 0 EUR
MOLE52004574-500G
Acide 5-chloro-2-méthoxybenzoïque
Acide 5-chloro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
Poids moléculaire: 186,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017546
Numéro CAS: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7