Imprimer
Acide 3,5-dichlorosalicylíque
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoïque
MOLE18351091-100GEA 0 EUR
MOLE18351091-100G
Acide 3,5-dichlorosalicylíque
Acide 3,5-dichlorosalicylíque
Formule: C₇H₄Cl₂O₃
Poids moléculaire: 207,01 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00002442
Numéro CAS: 320-72-9
EINECS: 206-281-8