Salicylate de phényle ≥99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Hydroxybenzoate de phényle
, Phényle salicylate
Formule:
C₁₃H₁₀O₃ Poids moléculaire: 214,22 g/mol Point d'ébullition: 172…174 °C (12 mmHg) Point de fusion: 41…45 °C Densité: 1,307 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 160 °C (320 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002213 Numéro CAS: 118-55-8 EINECS: 204-259-2 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 12,07464 |