p-Phénylènediamine 99+%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,4-Phénylènediamine
Formule:
C₆H₈N₂ Poids moléculaire: 108,14 g/mol Point de fusion: 139…141 °C Point éclair: 156 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007901 Numéro CAS: 106-50-3 EINECS: 203-404-7 UN: 1673 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,07439 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to grey to brown to purple Powder or flakes (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |