Imprimer
Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE29814067-5GEA 0 EUR
MOLE29814067-5G
Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique
Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique
Formule: C₇H₆ClNO₃
Poids moléculaire: 187,58 g/mol
Point de fusion: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00007297
Numéro CAS: 80866-80-4
EINECS: 279-584-6