Imprimer
Alcool 4-chloro-3-nitrobenzylique ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A16024.06EA 45.7 EUR
A16024.06 A16024.14
Alcool 4-chloro-3-nitrobenzylique ≥98%
Alcool 4-chloro-3-nitrobenzylique
Formule: C₇H₆ClNO₃
Poids moléculaire: 187,58 g/mol
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007086
Numéro CAS: 55912-20-4
EINECS: 259-901-4