Imprimer

Alcool 4-chloro-2-nitrobenzylique

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

MOLE33035622-5GEA 0 EUR
MOLE33035622-5G
Alcool 4-chloro-2-nitrobenzylique
Alcool 4-chloro-2-nitrobenzylique
Formule: C₇H₆ClNO₃
Poids moléculaire: 187,58 g/mol
Point de fusion: 89…90 °C
Numéro MDL: MFCD00007217
Numéro CAS: 22996-18-5
EINECS: 245-374-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR