Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2,6-dichlorobenzylique ≥99%

Marques : Alfa Aesar

Purity: 99%
CAS No.: 15258-73-8
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.03
Melting Point: 95-99°
Boiling Point: 150°/25mm
MDL No.: MFCD00004609


Formule: C₇H₆Cl₂O
Poids Moléculaire: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 - 98 °C
MDL: MFCD00004609
Numéro CAS: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3

 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Cdt Référence VWR Quantité
10 g A12196.09
50 g A12196.18
Développer tout / Réduire tout
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

Melting point 95-99°
Formula weight 177.03
N ° CAS. 15258-73-8
Purity 99%
Molecular formula C7H6Cl2O
MDL No. MFCD00004609

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité