Imprimer
2',5'-Dihydroxyacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2,5-Dihydroxyphényl)éthane-1-one
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18284.0010EA 72.8 EUR
8.18284.0010 8.18284.9999
2',5'-Dihydroxyacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2',5'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
Poids moléculaire: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Numéro MDL: MFCD00002343
Numéro CAS: 490-78-8
EINECS: 207-716-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 199 - 202 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula 2,5-(OH)2-C6H3COCH3