Imprimer
2',5'-Difluoroacétophénone ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2,5-Difluorophényl)éthane-1-one
A13911.06EA 91.1 EUR
A13911.06 A13911.14
2',5'-Difluoroacétophénone ≥98%
2',5'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
Poids moléculaire: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 190…191 °C
Densité: 1,233
Point éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009898
Numéro CAS: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4