2,4-Difluorobenzylamine 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₇F₂N Poids moléculaire: 143,14 g/mol Point d'ébullition: 82…84 °C (15 mmHg) Densité: 1,2 g/cm³ Point éclair: 68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010142 Numéro CAS: 72235-52-0 EINECS: 276-502-0 UN: 2735 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |