Imprimer
4-Hexylrésorcinol
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
EDQMH0420000EA 235 EUR
EDQMH0420000
4-Hexylrésorcinol
4-Hexylrésorcinol
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Poids moléculaire: 194,27 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64…67 °C
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002284
Numéro CAS: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Indice Merck: 12,04750