4-Hexylrésorcinol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₂H₁₈O₂ Poids moléculaire: 194,27 g/mol Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa) Point de fusion: 64…67 °C Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002284 Numéro CAS: 136-77-6 EINECS: 205-257-4 Indice Merck: 12,04750 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 64 - 67 °C |
Molar Mass | 194.27 g/mol |
Bulk Density | 340 kg/m3 |
Boiling Point | 333 - 335 °C (1013 hPa) |
Flash Point |
|
pH | 7.7 (0.5 g/l, H2O, 20 °C) |