Imprimer
2-Toluènethiol ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Méthylbenzènethiol,o-Toluènethiol,2-Méthylthiophénol
B22460.06 B22460.14 B22460.22
B22460.06EA 50.2 EUR
B22460.06 B22460.14 B22460.22
2-Toluènethiol ≥98%
2-Toluènethiol
Formule: C₇H₈S
Poids moléculaire: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: 10…12 °C
Densité: 1.054
Point éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004838
Numéro CAS: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,09461