Imprimer
Chlorure de toluène-p-sulfonyle
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de tosyleChlorure de toluène-4-sulfonyle
MOLE79234573-1KGEA 482 EUR
MOLE79234573-1KG
Chlorure de toluène-p-sulfonyle
Chlorure de toluène-p-sulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₂S
Poids moléculaire: 190,65 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 128 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007450
Numéro CAS: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Indice Merck: 12,09672