Imprimer
Toluène-4-sulfonohydrazide 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Méthylbenzenesulfonohydrazide
157860250 157861000 157865000
ACRO157860250EA 45.5 EUR
ACRO157860250 ACRO157861000 ACRO157865000
Toluène-4-sulfonohydrazide 97%
Toluène-4-sulfonohydrazide
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
Poids moléculaire: 186,23 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007588
Numéro CAS: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3
UN: 3226
ADR: 4.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 113 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %