Imprimer
Toluène-4-sulfonate de sodium
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): p-Toluenesulphonic acid sodium salt,Sodium p-toluenesulphonate,Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
421231000 421235000
ACRO421231000EA 91.8 EUR
ACRO421231000 ACRO421235000
Toluène-4-sulfonate de sodium
Toluène-4-sulfonate de sodium
Formule: C₇H₇NaO₃S
Poids moléculaire: 194,19 g/mol
Point de fusion: >400 °C
Point éclair: >500 °C
Numéro MDL: MFCD00798566
Numéro CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥98.0 %