Imprimer
sec-Pentylbenzène
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C15983200
EHERC15983200EA 0 EUR
EHERC15983200
sec-Pentylbenzène
sec-Pentylbenzène
Formule: C₆H₅CH(CH₃)(CH₂)₂CH₃
Poids moléculaire: 148,25 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Numéro MDL: MFCD00027145
Numéro CAS: 2719-52-0
EINECS: 220-324-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60055bc3cdb898232d206ebc8820a9ae4baeddad&prid=web&clid=SAPDAM