Imprimer
VWR® PerfectBlueMini S, Système sur gel
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
700-0741EA 630 EUR
700-0741
VWR® PerfectBlueMini S, Système sur gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Le Mini S, le plus petit de tous les systèmes d’électrophorèse PerfectBlue, peut être utilisé pour 24 échantillons maximum, ce qui permet une séparation rapide et courte des échantillons. Ce modèle inclut toutes les caractéristiques des modèles plus grands, y compris le coulage direct du gel dans la cuve et les électrodes en platine intégrées, et il est fourni clés en main avec un couvercle, des cordons d’alimentation, deux peignes et un support de gel avec une règle facile à lire.
Taille de gel (L×l) : 70×80 mm
Informations sur les accessoires: *À base de gel d’agarose d’environ 5 mm d’épaisseur
Informations de commande: Le système est équipé par défaut de 2 peignes (à 6 et 10 dents, 1,5 mm d’épaisseur).