Imprimer
Bleu de bromochlorophénol, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-bromo-6-chlorophenol] S,S-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
510998-5G
510998-5GEA 190 EUR
510998-5G
Bleu de bromochlorophénol, Sigma-Aldrich®
Bleu de bromochlorophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₂Cl₂O₅S
Poids moléculaire: 581,06 g/mol
Point d'ébullition: 603 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…251 °C
Numéro MDL: MFCD00047291
Numéro CAS: 2553-71-1
EINECS: 219-861-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c822bab8d1d7b63116b681d3c9a5089edf85479&prid=web&clid=SAPDAM