Imprimer
Phénolphtaléine ≥98%, poudre blanche USP, NF
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ICNA0210260883EA 61.1 EUR
ICNA0210260883 ICNA0210260890 ICNA0210260880
Phénolphtaléine ≥98%, poudre blanche USP, NF
Phénolphtaléine
Soluble in alcohol, ether, methanol (10 mg/ml - clear, yellow solution), ethanol(50 mg/ml), acetone; very slightly soluble in chloroform; almost insoluble in water.
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Poids moléculaire: 318,33 g/mol
Point de fusion: 258…262 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Indice Merck: 13,07325
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥98%
Colour of solution Passes
Identification Passes
Melting Temperature ≥258 °C
Loss on Drying ≤1.0%
Residue on Ignition ≤0.1%
Heavy Metals ≤0.0015%
Limit of Fluoran Passes
Chromatographic Purity Passes
Organic Volatile Impurities Passes