Imprimer
Phénolphtaléine 98.0-101.0% Ph. Eur.
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
83544.180EA 154 EUR
83544.180
Phénolphtaléine 98.0-101.0% Ph. Eur.
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Poids moléculaire: 318,33 g/mol
Point de fusion: 258…262 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Indice Merck: 13,07325
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 98.0 - 101.0 %
Appearance White/almost white powder
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Solution S Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Related substances Passes test
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test