Imprimer
Décafluorobenzophénone ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A19262.06EA 187 EUR
A19262.06 A19262.03
Décafluorobenzophénone ≥98%
Décafluorobenzophénone
Formule: C₁₃F₁₀O
Poids moléculaire: 362,13 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000295
Numéro CAS: 853-39-4
EINECS: 212-717-8