Imprimer
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophénone ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
A13713.06 A13713.14
A13713.06EA 59.1 EUR
A13713.06 A13713.14
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophénone ≥98%
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₅F₅O
Poids moléculaire: 272,17 g/mol
Point d'ébullition: 93 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 36…39 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000294
Numéro CAS: 1536-23-8
EINECS: 216-258-4