Imprimer
Bleu de thymol ACS
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Thymolsulphonphthalein,3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
16272.04 16272.09 16272.18
16272.04EA 30.9 EUR
16272.04 16272.09 16272.18
Bleu de thymol ACS
Bleu de thymol
pH indicator: 1.2 (red) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue)
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
Poids moléculaire: 466,6 g/mol
Point de fusion: 223 °C (dec.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00005869
Numéro CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Indice Merck: 12,09541