Imprimer
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride,3,5-bis(trifluoromethyl)benzoylchloride
A11401.06 A11401.14
A11401.06EA 62.3 EUR
A11401.06 A11401.14
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle ≥97%
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₉H₃ClF₆O
Poids moléculaire: 276,57 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C (12 mmHg)
Densité: 1.526
Point éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000387
Numéro CAS: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN: 3265
ADR: 8,II