Imprimer
5-Iodo-m-xylène 99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO309250250EA 150 EUR
ACRO309250250 ACRO309250050
5-Iodo-m-xylène 99%
5-Iodo-m-xylène
Formule: C₈H₉I
Poids moléculaire: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 92…94 °C (3 mmHg)
Densité: 1,6 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060659
Numéro CAS: 22445-41-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %