Imprimer
Isothiocyanate de 2,6-diisopropylphényle 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,6-Diisopropylphényle isothiocyanate
L10893.03EA 49.3 EUR
L10893.03 L10893.06
Isothiocyanate de 2,6-diisopropylphényle 97%
Isothiocyanate de 2,6-diisopropylphényle
Formule: C₁₃H₁₇NS
Poids moléculaire: 219,35 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C (5 mmHg)
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041341
Numéro CAS: 25343-70-8
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III