Imprimer
2-Méthylbenzylamine 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Tolylmethanamine,2-(Aminomethyl)toluene
155630050 155630250
ACRO155630050EA 140 EUR
ACRO155630050 ACRO155630250
2-Méthylbenzylamine 96%
2-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
Poids moléculaire: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 196…197 °C (760 mmHg)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point éclair: 83 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008112
Numéro CAS: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure