Imprimer
4-Méthylbenzylamine 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Aminomethyl)toluene
126400250 126401000 126400050
ACRO126400250EA 98.9 EUR
ACRO126400250 ACRO126401000 ACRO126400050
4-Méthylbenzylamine 98%
4-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
Poids moléculaire: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point éclair: 75 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008123
Numéro CAS: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %