Imprimer
Thymol
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Isopropyl-m-crésol
T1350000
EDQMT1350000EA 235 EUR
EDQMT1350000
Thymol
Thymol
Formule: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Poids moléculaire: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002309
Numéro CAS: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 2430
ADR: 8,III
Indice Merck: 12,09540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&prid=web&clid=SAPDAM