Thymol, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
6-Isopropyl-m-crésol
Formule:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH Poids moléculaire: 150,22 g/mol Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa) Point de fusion: 49…51 °C Densité: 0,965 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002309 Numéro CAS: 89-83-8 EINECS: 201-944-8 UN: 2430 ADR: 8,III Indice Merck: 12,09540 |
![]() |