Imprimer
2-Méthylbenzophénone ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14779.09EA 56.8 EUR
A14779.09
2-Méthylbenzophénone ≥98%
2-Méthylbenzophénone
Formule: C₁₄H₁₂O
Poids moléculaire: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 309…311 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,085
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008518
Numéro CAS: 131-58-8
EINECS: 205-032-0
Indice Merck: 12,07470