Imprimer
3-Méthylobenzophénone
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): m-Methylbenzophenone
MM0001.13
PROOMM0001.13EA 2460 EUR
PROOMM0001.13
3-Méthylobenzophénone
3-Méthylobenzophénone
Formule: C₁₄H₁₂O
Poids moléculaire: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0…2 °C
Densité: 1.088 g/cm³ (17.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00008535
Numéro CAS: 643-65-2
EINECS: 211-401-7