Imprimer
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone 99+%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): 4,4'-Di(diéthylamino)benzophénone
170810250 170811000
ACRO170810250EA 68.7 EUR
ACRO170810250 ACRO170811000
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone 99+%
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone
Formule: C₂₁H₂₈N₂O
Poids moléculaire: 324,47 g/mol
Point d'ébullition: 420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93…95 °C
Point éclair: 151 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009044
Numéro CAS: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to yellow-green Powder or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 96 °C
HPLC ≥99.0 %