Imprimer

5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène

Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Musc-xylène

C15360000
EHERC15360000EA 473 EUR
EHERC15360000
5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène
5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₆
Poids moléculaire: 297,27 g/mol
Point de fusion: 114 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00024270
Numéro CAS: 81-15-2
EINECS: 201-329-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR