Imprimer
1,2,3-Triméthylbenzène, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
45935-250MGEA 49 EUR
45935-250MG
1,2,3-Triméthylbenzène, Supelco®
1,2,3-Triméthylbenzène
Formule: C₉H₁₂
Poids moléculaire: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0,894 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008520
Numéro CAS: 526-73-8
EINECS: 208-394-8
UN: 3295
ADR: 3,III