Imprimer

1,2,4-Triméthylbenzène

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Pseudocumene

47324
47324.EA 59.2 EUR
47324.
1,2,4-Triméthylbenzène
1,2,4-Triméthylbenzène
Formule: C₉H₁₂
Poids moléculaire: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 44 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008527
Numéro CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,08100
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=205af66c4515317fd5643b04767a89c460e60102&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR