Imprimer
2-Bromobiphényle ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromobiphenyl,PBB No. 1,2-Bromodiphenyl
B21840.03 B21840.06 B21840.14
B21840.03EA 35.5 EUR
B21840.03 B21840.06 B21840.14
2-Bromobiphényle ≥98%
2-Bromobiphényle
Formule: C₁₂H₉Br
Poids moléculaire: 233,11 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C
Point de fusion: 0…2 °C
Densité: 1.376
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000065
Numéro CAS: 2052-07-5
EINECS: 218-141-3