Imprimer

2-Bromobiphényle

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 2-Bromobiphenyl,PBB No. 1,2-Bromodiphenyl

63322320-5G
MOLE63322320-5GEA 0 EUR
MOLE63322320-5G
2-Bromobiphényle
2-Bromobiphényle
Formule: C₁₂H₉Br
Poids moléculaire: 233,11 g/mol
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.2766 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000065
Numéro CAS: 2052-07-5
EINECS: 218-141-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR