Imprimer
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOCIL-PCB-170-CEA 2130 EUR
PROOCIL-PCB-170-C
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphényle
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₃Cl₇
Poids moléculaire: 395,32 g/mol
Numéro CAS: 35065-30-6
UN: 3432
ADR: 9,II