Imprimer
2,2',3,3',4,5,6'-Heptachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOCIL-PCB-174-CEA 2130 EUR
PROOCIL-PCB-174-C
2,2',3,3',4,5,6'-Heptachlorobiphényle
2,2',3,3',4,5,6'-Heptachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₃Cl₇
Poids moléculaire: 395,32 g/mol
Numéro CAS: 38411-25-5