Imprimer
2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-200-C
PROOCIL-PCB-200-CEA 2410 EUR
PROOCIL-PCB-200-C
2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorobiphényle
2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₂Cl₈
Poids moléculaire: 429,77 g/mol
Numéro CAS: 40186-71-8