Imprimer
2,2',3,3',4,5',6-Heptachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-175-C
PROOCIL-PCB-175-CEA 2250 EUR
PROOCIL-PCB-175-C
2,2',3,3',4,5',6-Heptachlorobiphényle
2,2',3,3',4,5',6-Heptachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₃Cl₇
Poids moléculaire: 395,32 g/mol
Numéro CAS: 40186-70-7