Imprimer

2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphényle, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 2,2',3,4,4',5'-PCB

M-Clarity™ quality level = MQ100

35494-10MG
35494-10MGEA 203 EUR
35494-10MG
2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphényle, Supelco®
2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Poids moléculaire: 360,88 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro CAS: 35065-28-2
UN: 2315
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66aa9fb089a63425dffe723160ca0e56268793a7&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR