Imprimer
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-167-C
PROOCIL-PCB-167-CEA 2080 EUR
PROOCIL-PCB-167-C
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Poids moléculaire: 360,88 g/mol
Point d'ébullition: 383 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…127 °C
Numéro CAS: 52663-72-6
UN: 3432
ADR: 9,II