Imprimer
2,2',3,3',5,6'-Hexachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-135-C
PROOCIL-PCB-135-CEA 2410 EUR
PROOCIL-PCB-135-C
2,2',3,3',5,6'-Hexachlorobiphényle
2,2',3,3',5,6'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Poids moléculaire: 360,88 g/mol
Numéro CAS: 52744-13-5