Imprimer
2,2',3,4',5,6'-Hexachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-148-C
PROOCIL-PCB-148-CEA 2250 EUR
PROOCIL-PCB-148-C
2,2',3,4',5,6'-Hexachlorobiphényle
2,2',3,4',5,6'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Poids moléculaire: 360,88 g/mol
Numéro CAS: 74472-41-6