Imprimer

2,2',3,3'-Tétrachlorobiphényle

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

CIL-PCB-40-C
PROOCIL-PCB-40-CEA 0 EUR
PROOCIL-PCB-40-C
2,2',3,3'-Tétrachlorobiphényle
2,2',3,3'-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
Poids moléculaire: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 38444-93-8
UN: 3432
ADR: 9,II

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR